Cyclohexylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Cyclohexylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohexane
C3101-1G
C3101-5G
TCIAC3101-1GEA
30
EUR
TCIAC3101-1G
TCIAC3101-5G
Cyclohexylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₂H₂₃BO₂ MW: 210,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04038749 Núm. CAS: 87100-15-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |