4-Cloro-3-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3103-5G C3103-1G
TCIAC3103-5GEA 124 EUR
TCIAC3103-5G TCIAC3103-1G
4-Cloro-3-fluorobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-3-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Número MDL: MFCD00143291
Núm. CAS: 110888-15-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C