Ácido dietilentriaminopentaacético, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, Ácido N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacético
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08390.0250 1.08390.9025
1.08390.0250EA 128 EUR
1.08390.0250 1.08390.9025
Ácido dietilentriaminopentaacético, Supelco®
Ácido dietilentriaminopentaacético
Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 393.35 g/mol
Pto. de fusión: 220…222 °C
Densidad: 1.558 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004289
Núm. CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
Índice Merck: 13,07202
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4.8 g/l (25 °C)
Melting Point 220 - 222 °C decomposes
Molar Mass 393.34 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
Density 1.56 g/cm3
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)