3-(Carboxymethyl)-1,2,4-cyclopentanetricarboxylic acid 1,4:2,3-Dianhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3110-1G C3110-5G
TCIAC3110-1GEA 47 EUR
TCIAC3110-1G TCIAC3110-5G
3-(Carboxymethyl)-1,2,4-cyclopentanetricarboxylic acid 1,4:2,3-Dianhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
3-(Carboxymethyl)-1,2,4-cyclopentanetricarboxylic acid 1,4:2,3-Dianhydride
Formula: C₁₀H₈O₆
Número MDL: MFCD22373052
Núm. CAS: 6053-46-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %