1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3112-1G
C3112-5G
TCIAC3112-1GEA
50
EUR
TCIAC3112-1G
TCIAC3112-5G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₅ClN₂O |
Número MDL:
MFCD03428576 Núm. CAS: 1021298-67-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |