5-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3114-5G
C3114-25G
TCIAC3114-5GEA
91
EUR
TCIAC3114-5G
TCIAC3114-25G
5-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄ClFO |
Número MDL:
MFCD03094518 Núm. CAS: 96515-79-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 35.0 to 39.0 deg-C |