2-Cloro-N-metilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3121-1G
C3121-5G
TCIAC3121-1GEA
30
EUR
TCIAC3121-1G
TCIAC3121-5G
2-Cloro-N-metilanilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloro-N-metilanilina
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Pto. Ebullición: 218°C Pto. de inflamación: 92°C |
Número MDL:
MFCD00045170 Núm. CAS: 932-32-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...