2-Cloro-4-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3122-1G
C3122-5G
TCIAC3122-1GEA
43
EUR
TCIAC3122-1G
TCIAC3122-5G
2-Cloro-4-nitrobenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-nitrobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃ClN₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00052203 Núm. CAS: 28163-00-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |