6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C3127-1G
C3127-5G
TCIAC3127-1GEA
32
EUR
TCIAC3127-1G
TCIAC3127-5G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula:
C₆H₄ClN₃ MW: 153,5691 g/mol |
Número MDL:
MFCD07778345 Núm. CAS: 6775-78-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 114.0 to 118.0 deg-C |