Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
C3129-5G C3129-25G
TCIAC3129-5GEA 46 EUR
TCIAC3129-5G TCIAC3129-25G
Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-oxo-2H-cromeno-3-carboxílico
Formula: C₁₀H₆O₄
Número MDL: MFCD00006852
Núm. CAS: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02563
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C