6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3130-1G
C3130-5G
TCIAC3130-1GEA
32
EUR
TCIAC3130-1G
TCIAC3130-5G
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formula:
C₆H₃ClIN₃ |
Número MDL:
MFCD09263258 Núm. CAS: 123148-78-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 200.0 to 204.0 deg-C |