trans-Crotononitrile ≥75.0% (por GC) (contains ca. 20% cis- isomer)
Proveedor: TCI
Peligro
C3132-25ML C3132-100ML
TCIAC3132-25MLEA 33 EUR
TCIAC3132-25ML TCIAC3132-100ML
trans-Crotononitrile ≥75.0% (por GC) (contains ca. 20% cis- isomer)
trans-Crotononitrile
Formula: C₄H₅N
Pto. de inflamación: 16°C
Núm. CAS: 627-26-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82fae095be3b5ef6f53418494adc3f54d848e9bb&vid=24bd2d8541471a38143c382311d565a80672f48c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %