Ácido 2-cloro-5-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(6-Chloro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloropyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
C3136-1G C3136-5G
TCIAC3136-1GEA 38 EUR
TCIAC3136-1G TCIAC3136-5G
Ácido 2-cloro-5-piridinborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-cloro-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Número MDL: MFCD03412793
Núm. CAS: 444120-94-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C