6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
C3138-1G C3138-5G
TCIAC3138-1GEA 60 EUR
TCIAC3138-1G TCIAC3138-5G
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,62 g/mol
Número MDL: MFCD01744501
Núm. CAS: 5791-00-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C