1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-(4-Chlorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone
C3139-1G C3139-5G
TCIAC3139-1GEA 33 EUR
TCIAC3139-1G TCIAC3139-5G
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250,61 g/mol
Número MDL: MFCD00511276
Núm. CAS: 18931-60-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C