2-Cloro-5-fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C3140-1G C3140-5G
TCIAC3140-1GEA 34 EUR
TCIAC3140-1G TCIAC3140-5G
2-Cloro-5-fluorobencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloro-5-fluorobencilamina
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD06213626
Núm. CAS: 202522-23-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %