5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3141-1G C3141-5G
TCIAC3141-1GEA 28 EUR
TCIAC3141-1G TCIAC3141-5G
5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
5-Cloro-4-fluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Número MDL: MFCD00052698
Núm. CAS: 104222-34-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C