2-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3142-1G C3142-5G
TCIAC3142-1GEA 23 EUR
TCIAC3142-1G TCIAC3142-5G
2-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
Pto. de inflamación: 98°C
Número MDL: MFCD01631704
Núm. CAS: 69695-61-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %