2-Cloro-5-fluoro-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-5-fluoro-3-picolina
C3144-1G C3144-5G
TCIAC3144-1GEA 38 EUR
TCIAC3144-1G TCIAC3144-5G
2-Cloro-5-fluoro-3-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-fluoro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅ClFN
MW: 145,56 g/mol
Número MDL: MFCD04972725
Núm. CAS: 38186-84-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C