4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Cyano-4'-n-octylbiphenyl, 4'-n-Octylbiphenyl-4-carbonitrile, 4'-n-Octyl-4-biphenylcarbonitrile, 8CB
C3156-5G
C3156-25G
TCIAC3156-5GEA
104
EUR
TCIAC3156-5G
TCIAC3156-25G
4-Cyano-4'-octylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-octylbiphenyl
Formula:
C₂₁H₂₅N MW: 291,43 g/mol Pto. Ebullición: 218°C |
Número MDL:
MFCD00075146 Núm. CAS: 52709-84-9 EINECS: 258-120-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)