5-Cloro-2-fluorobencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C3158-1G
C3158-5G
TCIAC3158-1GEA
121
EUR
TCIAC3158-1G
TCIAC3158-5G
5-Cloro-2-fluorobencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
5-Cloro-2-fluorobencilamina
Formula:
C₇H₇ClFN MW: 159.59 g/mol Pto. Ebullición: 211 Pto. de fusión: 60 |
Número MDL:
MFCD01631440 Núm. CAS: 261723-26-6 UN: 2735 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |