2-Cloro-6-metilbenzotiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Cloro-6-metil-1,3-benzotiazol
C3160-1G
C3160-5G
TCIAC3160-1GEA
55
EUR
TCIAC3160-1G
TCIAC3160-5G
2-Cloro-6-metilbenzotiazol ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-metilbenzotiazol
Formula:
C₈H₆ClNS Pto. Ebullición: 152°C |
Número MDL:
MFCD04448821 Núm. CAS: 3507-26-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |