2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
C3162-200MG C3162-1G
TCIAC3162-200MGEA 39 EUR
TCIAC3162-200MG TCIAC3162-1G
2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-(3'-Chlorobiphenyl-3-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₂₇H₁₈ClN₃
MW: 419,91 g/mol
Número MDL: MFCD28975106
Núm. CAS: 1443049-83-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C