2-(3'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
C3163-200MG C3163-1G
TCIAC3163-200MGEA 39 EUR
TCIAC3163-200MG TCIAC3163-1G
2-(3'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-(3'-Chlorobiphenyl-4-yl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formula: C₂₇H₁₈ClN₃
Número MDL: MFCD28975107
Núm. CAS: 1443049-84-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C