3-Clorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Cloro-2-hidroxibenzaldehído
C3166-1G C3166-5G
TCIAC3166-1GEA 49 EUR
TCIAC3166-1G TCIAC3166-5G
3-Clorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Clorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Pto. Ebullición: 63°C
Número MDL: MFCD04973581
Núm. CAS: 1927-94-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C