1-(3-Clorofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Clorofeniltiourea, N-(3-Clorofenil)tiourea
C3168-1G C3168-5G
TCIAC3168-1GEA 23 EUR
TCIAC3168-1G TCIAC3168-5G
1-(3-Clorofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-(3-Clorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
MW: 186.66 g/mol
Pto. Ebullición: 304
Número MDL: MFCD00022165
Núm. CAS: 4947-89-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C