2-Chloro-4-phenylquinazoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C3173-1G C3173-5G
TCIAC3173-1GEA 46 EUR
TCIAC3173-1G TCIAC3173-5G
2-Chloro-4-phenylquinazoline ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4-phenylquinazoline
Formula: C₁₄H₉ClN₂
Número MDL: MFCD01152724
Núm. CAS: 29874-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=600bca037cb376aada3e3f51798533ac2b7479a1&vid=600bca037cb376aada3e3f51798533ac2b7479a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C