1-Chloro-2-naphthol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3175-1G C3175-5G
TCIAC3175-1GEA 44 EUR
TCIAC3175-1G TCIAC3175-5G
1-Chloro-2-naphthol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Chloro-2-naphthol
Formula: C₁₀H₇ClO
Pto. Ebullición: 157°C
Número MDL: MFCD00997084
Núm. CAS: 633-99-8
EINECS: 211-200-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C