4-Cloro-3-nitrobenzamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3176-1G C3176-5G
TCIAC3176-1GEA 36 EUR
TCIAC3176-1G TCIAC3176-5G
4-Cloro-3-nitrobenzamida ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-3-nitrobenzamida
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
MW: 200.58 g/mol
Número MDL: MFCD00017134
Núm. CAS: 16588-06-0
EINECS: 240-644-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc61455ec4b9dbad36fdedf1c96482e9291a6925&vid=fc61455ec4b9dbad36fdedf1c96482e9291a6925&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C