6,8-Dichloro-3-cyanochromone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3178-1G C3178-5G
TCIAC3178-1GEA 35 EUR
TCIAC3178-1G TCIAC3178-5G
6,8-Dichloro-3-cyanochromone ≥98.0% (por GC)
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
Formula: C₁₀H₃Cl₂NO₂
Número MDL: MFCD00192004
Núm. CAS: 72798-32-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C