2-Cyclohepten-1-one ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Cyclohept-2-enone
C3180-1G
C3180-5G
TCIAC3180-1GEA
70
EUR
TCIAC3180-1G
TCIAC3180-5G
2-Cyclohepten-1-one ≥85.0% (por GC)
2-Cyclohepten-1-one
Formula:
C₇H₁₀O Pto. Ebullición: 183°C Pto. de inflamación: 68°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004157 Núm. CAS: 1121-66-0 EINECS: 214-334-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...