8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
C3181-5G
C3181-25G
TCIAC3181-5GEA
76
EUR
TCIAC3181-5G
TCIAC3181-25G
8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-one
Formula:
C₁₄H₁₀ClNO Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00800222 Núm. CAS: 31251-41-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |