3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3183-1G
C3183-5G
TCIAC3183-1GEA
46
EUR
TCIAC3183-1G
TCIAC3183-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₅ClO₃ MW: 172.57 g/mol |
Número MDL:
MFCD04114327 Núm. CAS: 53984-36-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 244.0 to 248.0 deg-C |