2-Cloro-6-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3186-5G C3186-25G
TCIAC3186-5GEA 31 EUR
TCIAC3186-5G TCIAC3186-25G
2-Cloro-6-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077483
Núm. CAS: 20885-12-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C