4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3187-200MG C3187-1G
TCIAC3187-200MGEA 36 EUR
TCIAC3187-200MG TCIAC3187-1G
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Formula: C₁₅H₁₀ClN₃
Número MDL: MFCD00191930
Núm. CAS: 128143-89-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfbffc068ac06c478db054dcc1b22e64db9f13c5&vid=cfbffc068ac06c478db054dcc1b22e64db9f13c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C