N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide
C3188-1G
C3188-5G
TCIAC3188-1GEA
58
EUR
TCIAC3188-1G
TCIAC3188-5G
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide ≥98.0% (por GC)
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide
Formula:
C₁₂H₉F₃N₂O MW: 254,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD03411609 Núm. CAS: 90357-53-2 EINECS: 427-880-2 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |