3-Cloro-4-metilanísol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3190-5G C3190-25G
TCIAC3190-5GEA 50 EUR
TCIAC3190-5G TCIAC3190-25G
3-Cloro-4-metilanísol ≥95.0% (por GC)
3-Cloro-4-metilanísol
Formula: C₈H₉ClO
Pto. Ebullición: 213°C
Número MDL: MFCD00087376
Núm. CAS: 54788-38-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e005db93db51ee33f4497ef4bfe570f6256a2ed4&vid=e005db93db51ee33f4497ef4bfe570f6256a2ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %