Ciclohexencarbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C3191-1G C3191-5G
TCIAC3191-1GEA 41 EUR
TCIAC3191-1G TCIAC3191-5G
Ciclohexencarbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Ciclohexencarbonitrilo
Formula: C₇H₉N
Pto. Ebullición: 74°C
Pto. de inflamación: 83°C
Número MDL: MFCD00013772
Núm. CAS: 1855-63-6
EINECS: 217-454-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %