3-Chloro-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3192-5G
C3192-25G
TCIAC3192-5GEA
57
EUR
TCIAC3192-5G
TCIAC3192-25G
3-Chloro-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formula:
C₈H₁₀ClN Pto. Ebullición: 234°C |
Número MDL:
MFCD00018456 Núm. CAS: 6848-13-1 EINECS: 229-935-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |