5-Chloro-1-methylisatin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-1-methylindole-2,3-dione, 5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione, 5-Chloro-1-methyl-2,3-indolinedione
C3195-200MG C3195-1G
TCIAC3195-200MGEA 68 EUR
TCIAC3195-200MG TCIAC3195-1G
5-Chloro-1-methylisatin ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-1-methylisatin
Formula: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,60 g/mol
Número MDL: MFCD02956479
Núm. CAS: 60434-13-1
EINECS: 262-231-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C