3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Cyanoacetyl)indole
C3197-1G C3197-5G
TCIAC3197-1GEA 106 EUR
TCIAC3197-1G TCIAC3197-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile ≥98.0% (por GC)
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,2 g/mol
Número MDL: MFCD04610443
Núm. CAS: 20356-45-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b610cb55b577cd7fea7be500964e7a19639bd8e&vid=3b610cb55b577cd7fea7be500964e7a19639bd8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %