Chloroformamidine hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C3199-5G C3199-25G
TCIAC3199-5GEA 22 EUR
TCIAC3199-5G TCIAC3199-25G
Chloroformamidine hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Chloroformamidine hydrochloride
Formula: CH₄Cl₂N₂
Pto. de fusión: 180°C
Número MDL: MFCD00035527
Núm. CAS: 29671-92-9
EINECS: 249-765-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %