1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI

C3206-1G C3206-5G
TCIAC3206-1GEA 53 EUR
TCIAC3206-1G TCIAC3206-5G
1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene ≥96.0% (por GC)
1-Chloro-2,4-bis(hexyloxy)benzene
Formula: C₁₈H₂₉ClO₂
MW: 312,88 g/mol
Número MDL: MFCD29089351
Núm. CAS: 851228-26-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR