2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C3208-5G
C3208-25G
TCIAC3208-5GEA
86
EUR
TCIAC3208-5G
TCIAC3208-25G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆ClF₃O MW: 210,58 g/mol |
Número MDL:
MFCD01631469 Núm. CAS: 64372-62-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 57.0 to 61.0 deg-C |