5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-ethoxybenzeneboronic acid
C3210-1G C3210-5G
TCIAC3210-1GEA 23 EUR
TCIAC3210-1G TCIAC3210-5G
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BClO₃
MW: 200,43 g/mol
Número MDL: MFCD03427055
Núm. CAS: 352534-86-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %