ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
C3215-1G
C3215-5G
TCIAC3215-1GEA
29
EUR
TCIAC3215-1G
TCIAC3215-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Formula:
C₈H₅ClF₂O MW: 190,5745 g/mol |
Número MDL:
MFCD03966888 Núm. CAS: 51336-95-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |