4-Cloro-α-α-α,3-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C3216-1G C3216-5G
TCIAC3216-1GEA 28 EUR
TCIAC3216-1G TCIAC3216-5G
4-Cloro-α-α-α,3-tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-α-α-α,3-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃ClF₄
Número MDL: MFCD00060646
Núm. CAS: 32137-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %