2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Cyano-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
C3217-1G
C3217-5G
TCIAC3217-1GEA
102
EUR
TCIAC3217-1G
TCIAC3217-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide ≥98.0% (por GC)
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formula:
C₁₀H₇F₃N₂O MW: 228,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD05669245 Núm. CAS: 24522-30-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 194.0 to 198.0 deg-C |