2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid
C3222-200MG
C3222-1G
TCIAC3222-200MGEA
35
EUR
TCIAC3222-200MG
TCIAC3222-1G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formula:
C₈H₁₀BClO₃ MW: 200,43 g/mol |
Número MDL:
MFCD02684318 Núm. CAS: 313545-44-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 110.0 % |