2,4-Difluoro-3-cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Cyano-2,4-difluorophenyl)boronic acid, 3-Cyano-2,4-difluorobenzeneboronic acid, 3-Cyano-2,4-difluorophenylboronic acid
C3226-200MG
C3226-1G
TCIAC3226-200MGEA
32
EUR
TCIAC3226-200MG
TCIAC3226-1G
2,4-Difluoro-3-cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,4-Difluoro-3-cyanophenylboronic acid
Formula:
C₇H₄BF₂NO₂ MW: 182,92 g/mol Pto. de fusión: 134°C |
Número MDL:
MFCD12026699 Núm. CAS: 871940-31-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |